Kaliumcarbonat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Potash
7956.1 7956.2 7956.5
ROTH7956.1EA 0 EUR
ROTH7956.1 ROTH7956.2 ROTH7956.5
Kaliumcarbonat
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM