Kaliumcarbonat, wasserfrei 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potash
424085000
424080025
424080100
424081000
ACRO424085000EA
56.3
EUR
ACRO424085000
ACRO424080025
ACRO424080100
ACRO424081000
Kaliumcarbonat, wasserfrei 99+% ACS
Kaliumcarbonat
Formel:
K₂CO₃ Schmelzpunkt: 891 °C Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-Nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Granular powder |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.005 % |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.004 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |