Natriumcyanid 98%, Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
L13278.18EA
26.9
EUR
L13278.18
L13278.30
L13278.0B
Natriumcyanid 98%, Granulat
Natriumcyanid
Purity: 98%
CAS No.: 143-33-9
Molecular Formula: CNNa
Formula Weight: 49.01
Odour: schwach nach bitt.Mande
Melting Point: 563°
Boiling Point: ca 1500°
Beilstein Reference: 3587243
Merck Reference: 14,8605
UN No.: 1689
MDL No.: MFCD00003523
Formel:
CNNa Molekulargewicht: 49.01 g/mol Siedepunkt: ∼1500 °C Schmelzpunkt: 563 °C Dichte: 1.61 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003523 CAS-Nummer: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN-Nummer: 1689 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,8605 |