Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
1.04967.0100EA 67.8 EUR
1.04967.0100 1.04967.1000 1.04967.9025
Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Siedepunkt: 1625 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 634 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN-Nummer: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 716 g/l (25 °C)
Melting Point 634 °C
Molar Mass 65.12 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Boiling Point 1625 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.55 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials