Natriumbromat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 34 EUR
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Natriumbromat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Molekulargewicht: 150.89 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 381
Dichte: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN-Nummer: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer