Natriumbromat ≥99%, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 116.62 EUR
02151-1KG 02151-25KG
Natriumbromat ≥99%, Fluka™
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Molekulargewicht: 150.89 g/mol
Siedepunkt: 1390 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 381 °C (Zers.)
Dichte: 3.339 g/cm³ (17.5 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN-Nummer: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %