Natriumbromat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 29.4 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Natriumbromat 99+%, reinst
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 381 °C (dec.)
Dichte: 3.33 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN-Nummer: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm