Kaliumbromat ≥99,8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04912.0100 1.04912.0250
1.04912.0100EA 75.1 EUR
1.04912.0100 1.04912.0250
Kaliumbromat ≥99,8%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molekulargewicht: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350
Dichte: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN-Nummer: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥99.8%
Insoluble matter ≤ 0.005%
pH value (5%;water;25°C) 5.0-9.0
Bromide (Br) ≤ 0.02%
Sulphate (SO₄) ≤ 0.005%
Total nitrogen (N) ≤ 0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005%
Fe (Iron) ≤ 0.0005%
Na (Sodium) ≤ 0.01%