Natriumbromid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
02119-1KG 02119-2.5KG 02119-500G
02119-1KGEA 74.98 EUR
02119-1KG 02119-2.5KG 02119-500G
Natriumbromid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1.393 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 750 °C
Dichte: 3.2 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 1.0 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Bromate (BrO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Iodide (I) complying
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying