Natriumbromid ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
36444.36 36444.A3
36444.36EA 73.1 EUR
36444.36 36444.A3
Natriumbromid ≥99,0% ACS
Natriumbromid
Purity: 99.0% min CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: Crystalline Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C
Schmelzpunkt: 755 °C
Dichte: 3.203
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 14,8594