Natriumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
14037.36 14037.A3
14037.36EA 46.9 EUR
14037.36 14037.A3
Natriumbromid ≥97%
Natriumbromid
Purity: 97% CAS No.: 7647-15-6 Molecular Formula: NaBr Formula Weight: 102.89 Physical Form: Granular Density: 3.203 Refractive Index: 1.6412 Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 755° Boiling Point: 1390° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8594 MDL No.: MFCD00003475
Formel: NaBr
Molekulargewicht: 102.89 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C
Schmelzpunkt: 755 °C
Dichte: 3.203
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666