Lithiumbromid, wasserfrei 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
199871000
199875000
199870025
199870100
ACRO199871000EA
53
EUR
ACRO199871000
ACRO199875000
ACRO199870025
ACRO199870100
Lithiumbromid, wasserfrei 99+% zur Analyse
Lithium bromide
Formel:
LiBr Siedepunkt: 1265 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 3.46 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011077 CAS-Nummer: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 13,05548 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (400°C) |
pH | 6 to 12 (4 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤1500 ppm |
Carbonate (CO3) | ≤300 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Potassium (K) | ≤300 ppm |
Sodium (Na) | ≤400 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |