Kaliumbromid
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
A137.1
A137.2
ROTHA137.1EA
27.8
EUR
ROTHA137.1
ROTHA137.2
Kaliumbromid
Kaliumbromid
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |