Kaliumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
A16339.0BEA
82.8
EUR
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
Kaliumbromid ≥99%
Kaliumbromid
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formel:
KBr Siedepunkt: 1435 °C Schmelzpunkt: 730 °C Dichte: 2,75 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |