Natriumborhydrid, grießform zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06373.0025
8.06373.0100
8.06373.0500
8.06373.0010
8.06373.0025EA
56.5
EUR
8.06373.0025
8.06373.0100
8.06373.0500
8.06373.0010
Natriumborhydrid, grießform zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Molekulargewicht: 37.83 g/mol Schmelzpunkt: 400 Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 69 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN-Nummer: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 550 g/l (25 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 400 °C (slow decomposition) |
Molar Mass | 37.83 g/mol |
Bulk Density | 350 - 500 kg/m3 |
Boiling Point | 500 °C (decomposition) |
Explosion Limit | 3.02 %(V) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Hazard Class | 4.3 |
Hazard Class Description | Dangerous when wet material |