Natriumborhydrid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01509.1 SB01509.10 SB01509.50
MAYBSB01509.1EA 0 EUR
MAYBSB01509.1 MAYBSB01509.10 MAYBSB01509.50
Natriumborhydrid
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN-Nummer: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664