Natriumborhydrid 98%, Granulat ∼ 3 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
419471000
419475000
ACRO419471000EA
72.7
EUR
ACRO419471000
ACRO419475000
Natriumborhydrid 98%, Granulat ∼ 3 mm
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Molekulargewicht: 37.83 g/mol Schmelzpunkt: 360 °C (Zers.) Flammpunkt: 69 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN-Nummer: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Granules |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |