Natriumborhydrid 98%, Plätzchen (1-2 cm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
201481000
201485000
201480025
ACRO201481000EA
80.5
EUR
ACRO201481000
ACRO201485000
ACRO201480025
Natriumborhydrid 98%, Plätzchen (1-2 cm)
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Molekulargewicht: 37.83 g/mol Schmelzpunkt: 360 °C (Zers.) Flammpunkt: 69 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN-Nummer: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Pellets |
Assay | ≥97.5 % (NaBH4) |