Lithiumtetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11528.09
11528.18
11528.09EA
62
EUR
11528.09
11528.18
Lithiumtetrafluoroborat ≥98%
Lithium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 14283-07-9
Molecular Formula: BF4Li
Formula Weight: 93.75
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 293-300° dec.
Merck Reference: 14,5543
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011087
Formel:
BF₄Li Schmelzpunkt: 293…300 °C (dec.) Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011087 CAS-Nummer: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,5543 |