Lithiumtetrafluoroborat, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223770100 223770500
ACRO223770100EA 57 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Lithiumtetrafluoroborat, wasserfrei 98%, rein
Lithium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Li
Schmelzpunkt: 275 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,852 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011087
CAS-Nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %