di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
71996-1KG
71996-250G
SIAL71996-1KGEA
276
EUR
SIAL71996-1KG
SIAL71996-250G
di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat
Formel:
Na₂B₄O₇ Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 742 °C Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081185 CAS-Nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH-Nummer: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |