di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229946-100G 229946-25G 229946-5G
SIAL229946-100GEA 232 EUR
SIAL229946-100G SIAL229946-25G SIAL229946-5G
di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Molekulargewicht: 201.22 g/mol
Siedepunkt: 1575
Schmelzpunkt: 742
Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH-Nummer: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733