di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borax, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06310.0250
1.06310.9050
1.06310.0250EA
83.4
EUR
1.06310.0250
1.06310.9050
di-Natriumtetraborat Hydrat (∼ 85% Na₂B₄O₇) zur Analyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat Hydrat
Di-Natriumtetraborat (85% Na2B4O7) für die Analyse.
Formel:
B₄Na₂O₇·xH₂O Molekulargewicht: 219.23 g/mol Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
12267-73-1 EINECS: 215-540-4 REACH-Nummer: 01-2119490790-32 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | ≥ 85.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.01 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |