di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05699.0100
1.05699.1000
1.05699.0100EA
71.6
EUR
1.05699.0100
1.05699.1000
di-Lithiumtetraborat analytisches Reagens, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Molekulargewicht: 169.12 g/mol Schmelzpunkt: 918 Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS-Nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 930 °C |
Molar Mass | 169.12 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |