Natriumtetrachloroaurat Dihydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
26069.081EA 152 EUR
26069.081
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat, TECHNICAL
Natriumtetrachloroaurat Dihydrat
Formel: NaAuCl₄·2H₂O
Molekulargewicht: 397.8 g/mol
MDL Number: MFCD00149162
CAS-Nummer: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification Passes test