Lithiumorthoarsenat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium arsenate
39350.06
39350.14
39350.06EA
56.3
EUR
39350.06
39350.14
Lithiumorthoarsenat ≥99%
Lithiumorthoarsenat
Purity: 99%
CAS No.: 13478-14-3
Molecular Formula: Li3AsO4
Formula Weight: 159.74
Physical Form: Powder
Density: 3.07
Solubility: Soluble in dilute acetic acid. Insoluble in water
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00053998
Formel:
AsLi₃O₄ Dichte: 3.07 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053998 CAS-Nummer: 13478-14-3 EINECS: 236-773-8 UN-Nummer: 1557 ADR: 6.1,II |