1,4-Dioxan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83674.230EA 156 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioxan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
1,4-Dioxan
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: C₄H₈O₂
Molekulargewicht: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 101.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11.8 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN-Nummer: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm