Bicyclohexyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13481.09 A13481.18
A13481.09EA 40.4 EUR
A13481.09 A13481.18
Bicyclohexyl ≥98%
Bicyclohexyl
Purity: 98% CAS No.: 92-51-3 Molecular Formula: C12H22 Formula Weight: 166.31 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.478 Melting Point: 3-4° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1848266 MDL No.: MFCD00003815
Formel: C₁₂H₂₂
Molekulargewicht: 166.31 g/mol
Siedepunkt: 226…228 °C
Schmelzpunkt: 3…4 °C
Dichte: 0.864
Flammpunkt: 92 °C (198 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003815
CAS-Nummer: 92-51-3
EINECS: 202-161-4