Methylcyclopentan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
345245000
345240250
345240025
ACRO345245000EA
138
EUR
ACRO345245000
ACRO345240250
ACRO345240025
Methylcyclopentan 95%
Methylcyclopentane
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 71 °C Schmelzpunkt: –142,4 °C Dichte: 0,748 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001382 CAS-Nummer: 96-37-7 EINECS: 202-503-2 UN-Nummer: 2298 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |