(Chlormethyl)cyclopropan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclopropyl methyl chloride
L06986.06 L06986.14
L06986.06EA 81.5 EUR
L06986.06 L06986.14
(Chlormethyl)cyclopropan ≥97%
(Chlormethyl)cyclopropan
Purity: 97% CAS No.: 5911-08-0 Molecular Formula: C4H7Cl Formula Weight: 90.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Recognizable Melting Point: -91° Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 635697 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001307
Formel: C₄H₇Cl
Siedepunkt: 87…89 °C
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0.980
Flammpunkt: –1 °C (30 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001307
CAS-Nummer: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II