4-Methylcyclohexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20788.0100
8.20788.0500
8.20788.0100EA
79.1
EUR
8.20788.0100
8.20788.0500
4-Methylcyclohexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanone
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001643 CAS-Nummer: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN-Nummer: 2297 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -41 °C |
Molar Mass | 112.17 g/mol |
Boiling Point | 169 - 171 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (65 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |