4-Methylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13186.14
A13186.22
A13186.14EA
35.7
EUR
A13186.14
A13186.22
4-Methylcyclohexanon ≥98%
4-Methylcyclohexanone
Purity: 98+%
CAS No.: 589-92-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4450
Melting Point: -41°
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 506746
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001643
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 169…171 °C Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0.914 Flammpunkt: 48 °C (118 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001643 CAS-Nummer: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN-Nummer: 2297 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...