4-tert-Butylcyclohexanon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
107911000 107915000 107910250
ACRO107911000EA 62 EUR
ACRO107911000 ACRO107915000 ACRO107910250
4-tert-Butylcyclohexanon 99%
4-tert-Butylcyclohexanon
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 113…116 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Dichte: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001642
CAS-Nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥98.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)