2-Methylcyclohexanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
126610500 126612500 126610010
ACRO126610500EA 36.4 EUR
ACRO126610500 ACRO126612500 ACRO126610010
2-Methylcyclohexanon 98%
2-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 162…163 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0.924 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN-Nummer: 2297
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %