TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
T9659-100G T9659-1KG T9659-250G
SIALT9659-100GEA 297 EUR
SIALT9659-100G SIALT9659-1KG SIALT9659-250G
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1