TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
T5130-100G
T5130-1KG
T5130-250G
T5130-25G
T5130-5KG
SIALT5130-100GEA
140
EUR
SIALT5130-100G
SIALT5130-1KG
SIALT5130-250G
SIALT5130-25G
SIALT5130-5KG
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₇NO₆S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007538 CAS-Nummer: 29915-38-6 EINECS: 249-954-1 |