Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P62208-100G
P62208-25G
SIALP62208-100GEA
101
EUR
SIALP62208-100G
SIALP62208-25G
Nicotinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Nicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO Molekulargewicht: 107.11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006382 CAS-Nummer: 500-22-1 EINECS: 207-900-4 |