Brij® 58, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5884-100G P5884-1KG P5884-500G
SIALP5884-100GEA 64.6 EUR
SIALP5884-100G SIALP5884-1KG SIALP5884-500G
Brij® 58, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formel: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Molekulargewicht: 1123.51 g/mol
MDL Number: MFCD00080892
CAS-Nummer: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1