Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylene glycol octadecyl ether, Steareth 20, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
P4019-100G P4019-500G
SIALP4019-100GEA 48.2 EUR
SIALP4019-100G SIALP4019-500G
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formel: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)₂₀OH
Schmelzpunkt: 44…46 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00074177
CAS-Nummer: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8