Homophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H16205-100G H16205-25G
SIALH16205-100GEA 112 EUR
SIALH16205-100G SIALH16205-25G
Homophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Homophthalsäure
Formel: C₉H₈O₄
MDL Number: MFCD00004326
CAS-Nummer: 89-51-0
EINECS: 201-913-9