Ammoniumpentaborat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
A4505-2.5KG A4505-500G
SIALA4505-2.5KGEA 159 EUR
SIALA4505-2.5KG SIALA4505-500G
Ammoniumpentaborat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumpentaborat Octahydrat
Formel: H₄B₅NO₈·8H₂O
MDL Number: MFCD00135839
CAS-Nummer: 12046-03-6
EINECS: 234-521-1