Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86888-10G
86888-50G
SIAL86888-10GEA
106
EUR
SIAL86888-10G
SIAL86888-50G
Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₇H₃₆F₃NO₃S |
MDL Number:
MFCD00042585 CAS-Nummer: 35895-70-6 EINECS: 252-783-5 |