1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
73261-50G
73261-5G
SIAL73261-50GEA
257
EUR
SIAL73261-50G
SIAL73261-5G
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Formel:
C₁₀H₁₆BF₄N |
MDL Number:
MFCD03095460 CAS-Nummer: 343952-33-0 |