1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
713104-50G
713104-5G
SIAL713104-50GEA
497
EUR
SIAL713104-50G
SIAL713104-5G
1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborate
Formel:
C₇H₁₀BF₄N |
MDL Number:
MFCD14156009 CAS-Nummer: 350-48-1 |