Chlor(diphenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
673935-25ML
673935-5ML
SIAL673935-25MLEA
414
EUR
SIAL673935-25ML
SIAL673935-5ML
Chlor(diphenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Chloro(diphenyl)silane
Formel:
C₁₂H₁₁ClSi |
MDL Number:
MFCD00045144 CAS-Nummer: 1631-83-0 EINECS: 216-634-8 UN-Nummer: 2987 ADR: 8,II |