Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544094-25G
544094-5G
SIAL544094-25GEA
117
EUR
SIAL544094-25G
SIAL544094-5G
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₂F₆LiNO₄S₂ Molekulargewicht: 287.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210017 CAS-Nummer: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 II |