Aluminiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
515884-10G
515884-50G
SIAL515884-10GEA
113
EUR
SIAL515884-10G
SIAL515884-50G
Aluminiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumtrifluormethansulfonat
Formel:
C₃AlF₉O₉S₃ |
MDL Number:
MFCD00143596 CAS-Nummer: 74974-61-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |