Brij® 98, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
436240-100G 436240-500G
SIAL436240-100GEA 39.7 EUR
SIAL436240-100G SIAL436240-500G
Brij® 98, Sigma-Aldrich®
Brij® 98
Formel: C₅₈H₁₁₆O₂₁
Molekulargewicht: 1149.55 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074369
CAS-Nummer: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2