Samarium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
425710-10G
425710-1G
SIAL425710-10GEA
99.7
EUR
SIAL425710-10G
SIAL425710-1G
Samarium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Sm |
MDL Number:
MFCD00192431 CAS-Nummer: 52093-28-4 |