Magnesiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
M-Clarity™ quality level = MQ100
337986-25G 337986-5G
SIAL337986-25GEA 134 EUR
SIAL337986-25G SIAL337986-5G
Magnesiumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆MgO₆S₂
MDL Number: MFCD00042601
CAS-Nummer: 60871-83-2